Przejdź do zawartości
816652
TSKgel® GMHXL-L (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonim(y):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
30 cm × 7.8 mm
Particle size:
6 μm
Matrix active group:
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
Pore size:
mixed
Matrix:
polymer particle platform
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
TSKgel® Kolumna HPLC GMHXL-L, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 6 μm particle size
material
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L21
product line
TSKgel®
mol wt
1000 -400,000,000
manufacturer/tradename
Tosoh 16652
parameter
1.2 mL/min flow rate, 35 bar max. pressure, 80 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
polymer, polystyrene-divinylbenzene phase
particle size
6 μm
pore size
mixed
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Kolumny ze złożem mieszanym TSKgel GMHXL-L są wypełnione mieszaniną sztywnych kulek polimerowych o różnej średniej wielkości porów, przeznaczonych do analizy rozpuszczalnych organicznie polimerów przemysłowych. Kolumny ze złożem mieszanym lub liniowym są stosowane, gdy w próbce spodziewany jest szeroki zakres mas cząsteczkowych polimerów. Kolumna ta zapewnia wysoką rozdzielczość polimerów o masie cząsteczkowej do około 100 000 Da, chociaż granica ekslozji jest wyższa. Rozpuszczalnik transportowy THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem i ksylenem, ale nie dichlorometanem i dichloroetanem. Ponieważ liczba rozpuszczalników, które mogą być wymieniane bezpośrednio z rozpuszczalnikiem transportowym jest ograniczona, należy używać kolumn TSKgel typu Hhr, gdy wymagany jest szerszy zakres rozpuszczalników organicznych.
Physical form
Wysyłane w THF.
Other Notes
THF można zastąpić acetonem, etanolem, chinoliną, benzenem, o-dichlorobenzenem, octanem etylu, dodekanem, FC-113, czterochlorkiem węgla, trichloroetanem, n-heksanem, cykloheksanem, ksylenem, tetrahydrofuranem, chloroformem, 1,4-dioksanem, heksafluoroizopropanol, toluen, 1-chloronaftalen, dimetyloacetoacetamid, keton metylowo-etylowy, trichlorobenzen, m-krezol, dimetyloformamid, metylopirolidon, o-chlorofenol/chloroform, sulfotlenek dimetylu, pirydyna
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)