934933
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Center grounded
Wybierz wielkość
588,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
588,00 zł
Polecane produkty
opis
Electrode coating: Au 3 µin
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
substrate (Polyimide)
średnia śr.
5.3 mm , Outer edge
rozmiar
70 × 40 × 0.08 mm
grubość
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
masa
0.328 g
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)