Kluczowe dokumenty
930172
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate and dimethyl carbonate, 1 M LiPF6 in EC/DMC=30/70 (v/v), battery grade
Synonim(y):
1 M LiPF6 w EC/DMC=30/70 (v/v)
Wybierz wielkość
100 ML
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
1120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiPF6
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Klucz InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Roztwór heksafluorofosforanu litu w węglanie etylenu i węglanie dimetylu to klasa materiałów elektrolitycznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji akumulatorów litowo-jonowych.[1][2] Baterie litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania.[3] Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone,Teeth, Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
72.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electrochemical investigation of carbonate-based electrolytes for high voltage lithium-ion cells.
Hu Li, et al.
Journal of Power Sources, 236, 175-180 (2013)
Challenges for Rechargeable Li Batteries.
Goodenough J B, et al.
Chemistry of Materials, 22, 587-603 (2010)
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries.
Kang Xu
Chemical reviews, 104(10), 4303-4417 (2005-01-27)