Kluczowe dokumenty
850861P
Avanti
16:0-18:2 PC-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-linoleoilo(d5)-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H75D5NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
763.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (850861P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomika
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)