Kluczowe dokumenty
933414
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Aluminum Standard, 15X10mm, 10/PK
Synonim(y):
króciec cylindra
Wybierz wielkość
1 EACH
234,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
234,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Cylindryczne uchwyty do próbek są przeznaczone do użytku ze skaningowymi mikroskopami elektronowymi JEOL i ISI.
Powierzchnia: średnica ⅝" (15 mm), wysokość ⅜" (9,5 mm)
Aluminium: Standard
Mocowania są wykonane z ultra czystego aluminium ze standardowym wykończeniem tokarskim.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)