Kluczowe dokumenty
933309
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
45° Pin Stub Holder, size 3.2 mm , (1/8”) pin
Synonim(y):
Mocowanie pionowe
Wybierz wielkość
1 EACH
602,00 zł
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
602,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
602,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rozmiar
3.2 mm , (1/8”) pin
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Umożliwia uzyskanie wyższego sygnału SE bez konieczności przechylania stolika próbki i mieści wszystkie standardowe króćce pinowe 12,7 mm (½") z pinami 3,2 mm (⅛").
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)