Kluczowe dokumenty
933228
Sigma-Aldrich
FIB holder
Small FIB Grid Holder, size 12.7 mm, Pin
Synonim(y):
Mocowanie pionowe
Wybierz wielkość
1 EACH
879,00 zł
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
879,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
879,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
rozmiar
12.7 mm
Opis ogólny
EMS techware
Wymiary całkowite: 12,7 mm (½") x 7,8 mm (0,3 mm) wys. bez sworznia.
Sworzeń: standardowy 3,2 mm (⅛").
Materiał: Aluminium klasy próżniowej z mosiężną śrubą.
Zawiera śrubokręt Philips #0.
Zastosowanie
Mieści do 2 siatek FIB o tej samej grubości. Poręczny uchwyt siatki FIB na standardowym trzpieniu 12,7 mm (½"). Może być również używany do bezpiecznego przechowywania siatek FIB z dołączonymi cienkimi sekcjami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)