Kluczowe dokumenty
932892
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 3 Wf
Synonim(y):
Chwytak, Pęseta
Wybierz wielkość
1 EACH
300,00 zł
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Do przenoszenia delikatnych i kruchych płytek krzemowych, dysków scyntylacyjnych, szkiełek podstawowych i nakrywkowych. Wykonane ze stali antymagnetycznej/antykwasowej o gładkiej powierzchni.
Szerokość końcówki: 9,5 mm. Głębokość: 10,0 mm. Krawędź końcówki: 2,5 mm. Przesunięcie: 4,0 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)