Merck
932272
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(2,5-p -xylene)]
Synonim(y):
PFO-co-pX, ADS145UV, PFP
Wybierz wielkość
250 MG
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1280,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C37H48)n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.23
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
solid (powder, crystal or fiber)
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mw >20,000 Da by GPC
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
toluene: soluble
λmaks.
335 nm±10 nm in THF
fluorescencja
λem 378 nm±10 nm in THF
Zastosowanie
Polimer, warstwy emitujące dla diod OLED przetwarzanych w roztworze; emisja niebieska.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Abdulaziz Alfahd et al.
Materials (Basel, Switzerland), 10(3) (2017-08-05)
The optical of conjugated polymer poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(2,5-p-xylene)] also known as [(PFO-co-pX), ADS145UV], dissolved in a few solvents, has been measured. The absorption, emission spectra, and quantum yield have been investigated by using a spectrophotometer and spectrofluorometer, respectively. The properties of Amplified
Photophysical Probing of Dye Microenvironment, Diffusion Dynamics and Energy Transfer.
Wang S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 122, 6900?6911-6900?6911 (2018)