Merck
QBD10984
Sigma-Aldrich
Bis-dPEG®13-PFP ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H56F10O17
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1022.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Postać
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F)=O
Cechy i korzyści
Bis-dPEG®13-PFP ester is a homobifunctional dPEG® crosslinker that allows conjugation to two different moieties, each containing free amines. The single molecular weight dPEG® spacer (50.0 Å) provides precise distance control between conjugated moieties. 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl (PFP) ester is more reactive to amines than NHS ester and is more stable than NHS ester to hydrolysis.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3