Merck
932078
Sigma-Aldrich
10-Phenyl-10H,10′H-spiro[acridine-9,9′-anthracen]-10′-one
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
ACRSA
Wybierz wielkość
250 MG
673,00 zł
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
673,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.52
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
klasa czystości
sublimed grade
Próba
≥99% (HPLC)
energy gap
0.04 eV (delta EST)
strata
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
301 nm±5 nm in toluene
Zastosowanie
10-fenylo-10H,10′H-spiro[akrydyno-9,9′-antracen]-10′-on, znany również jako ACRSA, jest przetwarzalnym w roztworze wydajnym emiterem TADF, stosowanym jako niebiesko-zielonkawy domieszka.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Larissa Gomes Franca et al.
The journal of physical chemistry letters, 12(5), 1490-1500 (2021-02-04)
The molecular photophysics and thermally activated delayed fluorescence (TADF) in spiro compounds are distinct because of the rigid orthogonal C-C bridging bond between donor and acceptor. The photophysics is found to be highly complex, with unprecedented multiple anti-Kasha emissions from
Climbing up the Ladder: Intermediate Triplet States Promote the Reverse Intersystem Crossing in the Efficient TADF Emitter ACRSA.
Lyskov I, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 121, 21145?21153-21145?21153 (2017)
Keiro Nasu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(88), 10385-10387 (2013-09-28)
Efficient thermally activated delayed fluorescence was observed from a spiro-anthracenone derivative (ACRSA). An organic light-emitting diode containing ACRSA exhibited blue-greenish electroluminescence with a maximum external quantum efficiency of 16.5%.