Merck
931977
Sigma-Aldrich
N4,N4-Di(biphenyl-4-yl)-N4′-(naphthalen-1-yl)-N4′-phenyl-biphenyl-4,4′-diamine
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
N-fenylo-N-[4-[4-(4-fenylo-N-(4-fenylofenylo)anilino)fenylo]fenylo]naftaleno-1-amina, N,N-bis(bifenylo-4-ylo)-N′-(naftaleno-1-ylo)-N′-fenylobenzydyna
Wybierz wielkość
1 G
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H38N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
rozpuszczalność
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Energia orbitalna
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.3 eV 
Zastosowanie
N4,N4-Di(bifenylo-4-ylo)-N4′-(naftalen-1-ylo)-N4′-fenylo-bifenylo-4,4′-diamina jest najczęściej stosowana jako warstwa transportu dziur (HTL) / warstwa blokująca elektrony (EBL) w organicznych urządzeniach emitujących światło.
N4,N4-Di(bifenylo-4-ylo)-N4′-(naftalen-1-ylo)-N4′-fenylo-bifenylo-4,4′-diamina jest stosowana głównie jako materiał do transportu dziur w organicznych urządzeniach elektronicznych, takich jak organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) i organiczne urządzenia fotowoltaiczne (OPV). Została ona zbadana pod kątem jej wykorzystania w innych zastosowaniach elektronicznych, takich jak organiczne tranzystory polowe (OFET) i organiczne fotodetektory. Jego wysoka ruchliwość dziur i korzystna charakterystyka transportu ładunku sprawiają, że nadaje się do tych zastosowań, w których wymagany jest wydajny transport dziur.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Controlling triplet?triplet upconversion and singlet-triplet annihilation in organic light-emitting diodes for injection lasing.
Shukla A, et al.
Communications materials (2022)
Influence of the thickness of N, N'-Bis(naphthalene-1-yl)- N, N'-bis(phenyl) benzidine layer on the performance of organic light-emitting diodes.
Jiao B, et al.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing (2009)
Hole mobility of N, N-bis (naphthalen-1-yl)-N, N-bis (phenyl) benzidine investigated by using space-charge-limited currents.
Chu Ta-Ya, et al.
Applied Physics Letters, 90, 203512-203512 (2007)