Merck
931225
Sigma-Aldrich
CX73
Umicore
Synonim(y):
Dichlorobis(trifenylofosfina)pallad(II), [Pd(PPh3)2Cl2]
Wybierz wielkość
1 G
391,00 zł
5 G
1220,00 zł
25 G
4580,00 zł
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
391,00 zł
5 G
1220,00 zł
25 G
4580,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H30Cl2P2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
701.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Pd]([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)([P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
CX73 jest kompleksem metaloorganicznym. Jest on wydajnym katalizatorem sprzęgania krzyżowego w reakcjach sprzęgania C-C, takich jak sprzęganie Negishi, sprzęganie Suzuki, sprzęganie Sonogashira i reakcja sprzęgania Hecka. Opisano wykrywanie dichlorku bis(trifenylofosfiny)palladu(II) metodą spektrometrii mas z kwadrupolową pułapką jonową z wykorzystaniem różnych soli imidazoliowych jako nośnika ładunku. Jest on stosowany jako katalizator reakcji Hecka.
Przechowywanie i stabilność
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (77°F). Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym, obojętnym gazie, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
Informacje prawne
Produkt Umicore
Ten produkt, jego wytwarzanie lub stosowanie jest przedmiotem jednego lub większej liczby wydanych lub oczekujących patentów amerykańskich (i zagranicznych odpowiedników) będących własnością lub kontrolowanych przez Umicore PMC. Zakup tego produktu od Umicore PMC za pośrednictwem Sigma-Aldrich, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich autoryzowanych dystrybutorów przenosi na nabywcę ograniczoną, jednorazową, niewyłączną, nieprzenoszalną, niezbywalną licencję. Korzystanie przez nabywcę z tego produktu może naruszać patenty będące własnością osób trzecich lub przez nie kontrolowane. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie przez niego z produktu nie narusza praw patentowych osób trzecich ani nie wykracza poza zakres licencji udzielonej w niniejszym dokumencie.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pmc.umicore.com.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)