Przejdź do
929786
PCL-PEG-PCL diacrylate
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
Synonim(y):
Biodegradable triblock copolymer, PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(OC6H10O)zOC2H3
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.25
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
low-melting solid
Quality Segment
mol wt
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
contains
MEHQ as stabilizer
color
white to off-white
Ω-end
acrylate
α-end
acrylate
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
InChI key
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 100-1000-100, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerization to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
Application
  • Tissue engineering
  • 3D printing
  • Drug delivery
Features and Benefits
  • PCL-PEG-PCL triblock copolymer
  • Hydrolytically degradable PCL blocks
  • Acrylate functional groups permit photopolymerization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900670900653900669
description
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
description
2k-2k-2k
description
5k-10k-5k
description
6k-6k-6k
form
low-melting solid
form
powder
form
powder or chunks
form
powder or chunks
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
PCL average Mn 200, PEG average Mn 1000
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
contains
MEHQ as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PCL-PEG-PCL diacrylate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)