Kluczowe dokumenty
927856
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
10 nm diameter, azide functionalized, 1ml, OD 50, In in water
Synonim(y):
AuNP, GdNP, Gold NP
About This Item
Kod UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
Azide surface density: 1/nm2
stężenie
In in water
OD
50
śr. rdzenia
10 nm , Coefficient of variance <12%
średnica
10 nm
λmaks.
520 nm
PDI
<0.200
grupa funkcyjna
azide
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Funkcjonalizowane azydkami nanocząstki złota są odpowiednie do kowalencyjnego sprzęgania dowolnej cząsteczki z końcowym alkinem za pomocą chemii typu "click". Te nanocząstki złota pozwalają na szybkie generowanie koniugatów złota do późniejszego wykorzystania w dalszych testach.
Funkcjonalizowane azydkiem nanocząstki złota są w ponad 95% kuliste i mają jednolity rozkład wielkości (CV <12%).
Zastosowanie
Idealny do opracowywania koniugatów złota do zastosowań takich jak blotting, testy przepływu bocznego, mikroskopia i transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM).
Przechowywanie i stabilność
W przypadku przechowywania przez dłuższy czas nanocząstki złota mogą osadzać się na dnie fiolki, co jest szczególnie widoczne w przypadku większych rozmiarów cząstek. Przed użyciem należy ponownie zawiesić osadzone cząstki poprzez dokładne wymieszanie, aż do uzyskania jednorodnego roztworu.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent applications of click chemistry for the functionalization of gold nanoparticles and their conversion to glyco-gold nanoparticles
Poonthiyil, Vivek, et al
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 14.1, 11-24 (2018)
Chain-like assembly of gold nanoparticles on artificial DNA templates via `click chemistry?
Fischler, Monika, et al
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 169-171 (2008)
Bionanoconjugation via click chemistry: The creation of functional hybrids of lipases and gold nanoparticles
Brennan, Jennifer L., et al
Bioconjugate Chemistry, 17.6, 1373-1375 (2006)
Produkty
Explore DNA-functionalized nanoparticles in sensors for precise target analyte detection. Learn about types, synthesis, functionalization, and design optimization, with insights into challenges and prospects.