Kluczowe dokumenty
926337
Sigma-Aldrich
Micro Vortex Mixer Chip
Fluidic 641, COC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
1 EACH
443,00 zł
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
443,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
443,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Układ mikroprzepływowy Vortex Mixer Fluidic 641 COC wykorzystuje zasady mieszania pasywnego i przepływ płynu w osłonie, aby zapewnić mieszanie. Vortex Mixer Fluidic 641 to jeden z trzech układów z mikserem wirowym.
Cechy i korzyści
  • Cztery identyczne jednostki mikromieszające na chip
  • Każda jednostka posiada jeden wylot, centralny wlot dla roztworu A i drugi wlot dla roztworu B.
  • Roztwory A i B mieszają się i rozdzielają na dwa boczne strumienie płynu poprzez przepływ w osłonie.
  • Aby poprawić mieszanie, zaleca się łańcuchowe połączenie kilku jednostek wirowych.
Komponenty
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic Olefin Copolymer (COC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
Produkty
Microfluidic assembly can efficiently overcome the general disadvantages of polyamine nanoencapsulation of nucleic acids, such as a less defined morphology and composition, polydispersity, and poor reproducibility.