Merck
926108
Sigma-Aldrich
(S)-RUCY-XylBINAP
Takasago
Synonim(y):
RuCl[(S)-daipena][(S)-ksylbinap]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C71H73ClN2O2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1184.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
Klucz InChI
VBDGCLWXZBVBHR-UCPQXOCLSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
(S)-12162-XylBINAP jest kompleksem rutenobicyklicznym, który wykazuje doskonałą aktywność w asymetrycznym uwodornieniu ketonów.
Informacje prawne
Produkt Takasago.
Wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and