Merck
926000
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink kit
(Gel)ma Laminin -Vis/405 nm, low endotoxin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Formularz
viscous liquid (gel)
rozmiar
10 mL
zanieczyszczenia
<5 cfu/mL Bioburden
<50 EU/mL Endotoxin
kolor
pale yellow to colorless
pH
6.5-7.5
lepkość
3-30 cP
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Metakryloil żelatyny (GelMA) jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z naturalnych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Laminina jest wielodomenową trimeryczną glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej i jest głównym niekolagenowym składnikiem blaszki podstawnej, który wspomaga adhezję, proliferację i różnicowanie. Laminina składa się z łańcuchów A, B1 i B2, które są połączone wieloma wiązaniami dwusiarczkowymi. Ten produkt lamininy został wyizolowany z guza myszy Engelbreth-Holm-Swarm. Białka lamininy są integralnymi składnikami rusztowania strukturalnego w tkankach zwierzęcych. Łączą się z kolagenem typu IV poprzez entaktynę i perlecan oraz wiążą się z błonami komórkowymi poprzez receptory integrynowe, kompleksy glikoprotein dystroglikanu i glikoproteiny grupy krwi Lutherana.
Zastosowanie
Dodanie fotosieciujących grup funkcyjnych metakrylamidu do GelMA umożliwia syntezę biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które są stabilne w biologicznie istotnych warunkach i promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek, Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane do biodruku tkanek osteogennych [1], chondrogennych [2-3], wątrobowych [4-6], adipogennych [7], naczyniotwórczych [8], nabłonkowych [6], śródbłonkowych [9-10], zastawek serca [11], skóry [12], nowotworów [10] i innych tkanek i konstruktów. Laminina ma aktywne domeny do wiązania kolagenu, adhezji komórek, wiązania heparyny i fragmentu wzrostu neurytu. Laminina została wykorzystana w inżynierii tkankowej dla rogówki [13], organoidów [14] i chorób neurodegeneracyjnych [15-16].
Cechy i korzyści
Oprócz szybkiego żelowania, grupa funkcyjna metakrylamidu może być również wykorzystywana do kontrolowania parametrów fizycznych hydrożeli, takich jak wielkość porów, szybkość degradacji i współczynnik pęcznienia. Czasową i przestrzenną kontrolę reakcji sieciowania można uzyskać poprzez dostosowanie stopnia funkcjonalizacji i warunków polimeryzacji, co pozwala na wytwarzanie hydrożeli o unikalnych wzorach, strukturach 3D i morfologiach.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anni Sorkio et al.
Biomaterials, 171, 57-71 (2018-04-24)
There is a high demand for developing methods to produce more native-like 3D corneal structures. In the present study, we produced 3D cornea-mimicking tissues using human stem cells and laser-assisted bioprinting (LaBP). Human embryonic stem cell derived limbal epithelial stem
Daniela Barros et al.
Biomaterials science, 7(12), 5338-5349 (2019-10-18)
Laminin incorporation into biological or synthetic hydrogels has been explored to recapitulate the dynamic nature and biological complexity of neural stem cell (NSC) niches. However, the strategies currently explored for laminin immobilization within three-dimensional (3D) matrices do not address a
Nicolas Broguiere et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(43), e1801621-e1801621 (2018-09-12)
Epithelial organoids are simplified models of organs grown in vitro from embryonic and adult stem cells. They are widely used to study organ development and disease, and enable drug screening in patient-derived primary tissues. Current protocols, however, rely on animal-
Rachel R Besser et al.
Biomaterials science, 8(2), 591-606 (2019-12-21)
We report a water-soluble and non-toxic method to incorporate additional extracellular matrix proteins into gelatin hydrogels, while obviating the use of chemical crosslinkers such as glutaraldehyde. Gelatin hydrogels were fabricated using a range of gelatin concentrations (4%-10%) that corresponded to
Y Shi et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(3), 035008-035008 (2018-01-09)
Three-dimensional bioprinting is an emerging technology for fabricating living 3D constructs, and it has shown great promise in tissue engineering. Bioinks are scaffold materials mixed with cells used by 3D bioprinting to form a required cell-laden structure. In this paper
Produkty
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.