Merck
918946
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 5000, PDLLA average Mn 20000
Synonim(y):
Biodegradowalny, Dostarczanie leków, Kopolimer blokowy, PEG-PLA, PLLA, mPEG-PLA, mPEG-PLLA
Wybierz wielkość
500 MG
989,00 zł
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
989,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO[CH(CH3)COO]m[CH2CH2O]nCH3
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
989,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder or chunks
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PDLA average Mn 20,000 (by NMR)
PDLLA average Mn 20000
PEG average Mn 5,000 (by NMR)
PEG average Mn 5000
kolor
white to beige
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Blok eteru metylowego poli(glikolu etylenowego) i poli(D,L-laktydu ) to amfifilowy kopolimer diblokowy składający się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PLA. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ren Zhong Xiao et al.
International journal of nanomedicine, 5, 1057-1065 (2010-12-21)
Due to their small particle size and large and modifiable surface, nanoparticles have unique advantages compared with other drug carriers. As a research focus in recent years, polyethylene glycol-polylactic acid (PEG-PLA) block copolymer and its end-group derivative nanoparticles can enhance
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these