Kluczowe dokumenty
764779
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(D,L lactide)
PEG average Mn 2,000, PDLLA average Mn 2,000
Synonim(y):
PEG-PDLLA
Wybierz wielkość
1290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1290,00 zł
Polecane produkty
opis
n=45, m=28 (typical)
typical PEG PDI<1.1; overall PDI<1.4 (THF, PEO)
Poziom jakości
Formularz
pellets
masa cząsteczkowa
PDLLA average Mn 2,000
PEG average Mn 2,000
average Mn 4,000 (total)
ramy czasowe degradacji
2-4 weeks
temp. przejścia
Tg 11 °C (PEG block)
Tm 244-248 °C
Tg 88 °C (PDLLA block)
PDI
≤1.4
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application. [1]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.