Kluczowe dokumenty
924504
Sigma-Aldrich
Gelatin Type A
300 Bloom, Low endotoxin
Synonim(y):
300 Bloom, Bioprinting 3D, GelMA, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny, Żelatyna
Wybierz wielkość
1 EACH
774,00 zł
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
774,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
774,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
powder or chunks
zanieczyszczenia
<10 CFU/g Bioburden
<125 EU/g Endotoxin
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Żelatyna o niskiej zawartości endotoksyn typu A jest sterylnie filtrowana przez sterylny filtr 0,2 μm i liofilizowana do zastosowań biomedycznych.
Żelatyna jest szeroko stosowana w inżynierii tkankowej i biodruku 3D. Żelatyna pochodzi z naturalnych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Roztwór żelatyny ma termoodwracalne właściwości żelujące, które umożliwiają syntezę biokompatybilnych i biodegradowalnych hydrożeli oraz promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek.
Opakowanie
500 mg w szklanej butelce
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J M Harlan et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 48(3), 269-274 (1983-03-01)
Lipopolysaccharide (LPS) produced time- and dose-dependent bovine endothelial cell injury in vitro that was manifested initially by cell detachment from culture substrate with subsequent cell lysis. Bovine endothelial cell injury was observed with LPS derived from Salmonella minnesota R595, a
E J Ziegler et al.
The New England journal of medicine, 307(20), 1225-1230 (1982-11-11)
In an effort to decrease deaths from gram-negative bacteremia and endotoxin shock, we treated bacteremic patients with human antiserum to endotoxin (lipopolysaccharide) core. Antiserum was prepared by vaccinating healthy men with heat-killed Escherichia coli J5; this mutant lacks lipopolysaccharide oligosaccharide
K W Brunson et al.
Journal of supramolecular structure, 9(2), 231-242 (1978-01-01)
Chinese hamster ovary (CHO . K1 . PRO) cell growth was inhibited by addition of a gram-negative bacterial lipopolysaccharide (LPS) to the cell culture medium. Growth inhibition began after three or four days of incubation, was dose-dependent up to a
J Ongrádi et al.
Folia microbiologica, 29(6), 450-454 (1984-01-01)
Cytotoxicity of a mixed pyrogen preparation and its components as well as native and radiodetoxified lipopolysacharides (LPS) was determined with established HEp-2 cell cultures and by measuring plating efficiency. This proved to be more sensitive to the damaging effect of
J G Brock-Utne et al.
Anaesthesia and intensive care, 17(1), 49-55 (1989-02-01)
Endotoxins (lipopolysaccharides, LPS) are potent bacterial poisons always present within the intestines in considerable amounts. Several pathophysiological conditions such as hypovolaemia, hypoxia, intestinal ischaemia, burns and radiation lead to a breakdown in the barrier and depending upon the extent of