Przejdź do
924326
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 650 nm, 1 mg/mL
Synonim(y):
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuInS2/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
in toluene, 1 mg/mL
fluorescence
FWHM <125 nm, λem 650 nm, , quantum yield ≥40%
storage temp.
2-8°C
General description
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell quantum dots are a heavy metal-free, high-performance alternative to cadmium-based quantum dots. CuInS2 QDs, as the I–III–VI ternary semiconductor nanocrystals contain two cations (Cu+ and In3+) and one anion (S2–). These QDs have unique photophysical properties; that make them superior to molecular dyes. Advantages of QDs include higher photostability, broad absorption spectrum, high extinction coefficients, and tunable optical and electronic properties.
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Application
  • Batteries
  • Photovoltaics
  • Light-emitting diodes
  • Fluorescent labeling
  • Sensing
  • Biological imaging systems
Disclaimer
Do not freeze.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
924261924342924334
description
in toluene, fluorescence λem 650 nm, 1 mg/mL
description
in toluene, fluorescence λem 530 nm, 1 mg/mL
description
in toluene, fluorescence λem 750 nm, 1 mg/mL
description
in toluene, fluorescence λem 700 nm, 1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
1 mg/mL, in toluene
concentration
1 mg/mL, in toluene
concentration
1 mg/mL, in toluene
concentration
1 mg/mL, in toluene
fluorescence
FWHM <125 nm, λem 650 nm
fluorescence
λem 530 nm, FWHM <125 nm, , quantum yield ≥40%
fluorescence
FWHM <125 nm, λem 750 nm, , quantum yield 10‑20%
fluorescence
FWHM <125 nm, , quantum yield ≥40%, λem 700 nm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the excitation wavelength for this material?
    1 answer
    1. The excitation wavelength for this product is 450 nm.