Kluczowe dokumenty
922765
IPr* HCl
Synonim(y):
Chlorek N,N′-bis(2,6-bis(difenylometylo)-4-metylofenylo)imidazoliowy
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
[Cl-].[n+]6(c[n](cc6)c7c(cc(cc7C(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)C)C(c9ccccc9)c8ccccc8)c1c(cc(cc1C(c5ccccc5)c4ccccc4)C)C(c3ccccc3)c2ccccc2
Klucz InChI
SMTNUZDTTFSHEZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)