922102
Straight channel chip (16 parallel channels)
Fluidic 142, COC
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
Wybierz wielkość
443,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
443,00 zł
Polecane produkty
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Właściwości chipa:
- 4 równoległe kanały
- Interfejs Mini Luer
- Materiał: Cykliczny kopolimer olefin (COC)
- Wymiary szkiełka: 75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm
- Odległość między kanałami: 4,5 mm
- Wymiary kanału: 200μm (szerokość) x 100μm (głębokość) x 18mm (długość)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)