Kluczowe dokumenty
919942
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L-M
Synonim(y):
NanoFabTx
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx, PEGPLA-L-M jest składnikiem naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx PEG-PLA (920436), który zawiera dodatkowe odczynniki i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx, PEGPLA-L-M jest pegylowanym polimerem kwasu polimlekowego (PLA). PLA jest biokompatybilny i biodegradowalny i został zatwierdzony przez FDA do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx, PEGPLA-L-M może być stosowany jako uzupełnienie składnika naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji leków NanoFabTx PEG-PLA (920436).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)