Merck
919748
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(phenol-3,5-13C2,2,6-d2)
≥95 atom % 13C, ≥70 atom % D, ≥90% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C7D2H9NO3
Masa cząsteczkowa:
185.19
Kod UNSPSC:
12352112
czystość izotopowa
≥95 atom % 13C
≥70 atom % D
Próba
≥90% (CP)
Postać
powder
przesunięcie masy
M+4
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1