Kluczowe dokumenty
711012
Uridine-13C9 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
UTP-13C9 disodium salt solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C9H13N2Na2O15P3
Masa cząsteczkowa:
537.04
Kod UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
metody
bio NMR: suitable
przesunięcie masy
M+9
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Inne uwagi
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)