Merck
919640
Sigma-Aldrich
Nickel catalytic static mixer
316L, diam. × L 6 mm × 150 mm
Synonim(y):
Ni CSM, Ni-EP-316L-6R150-A
Wybierz wielkość
1 EACH
2800,00 zł
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12141733
NACRES:
NA.22
2800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
śr. × dł.
6 mm × 150 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nickel Catalytic Static Mixer 316L o średnicy 6 mm x 150 mm to ogólny katalizator uwodornienia, który wykazuje umiarkowaną do wysokiej aktywność, a także dobrą selektywność w stosunku do alkinów nad alkenami. Ten CSM ma długą żywotność.
  • Rdzeń: drukowana 3D stal nierdzewna 316L
  • Katalizator: galwanizowany Ni
  • Kształt: cylindryczny
  • Wymiary: 6 mm średnicy x 150 mm długości
Katalityczne mieszalniki statyczne to nowatorski system immobilizowanych katalizatorów, oparty na drukowanych w 3D rusztowaniach mieszalników zawierających aktywną warstwę katalityczną. Na metalowym mieszalniku można osadzić wiele różnych aktywnych katalizatorów, co pozwala na zastosowanie ich w wielu różnych klasach reakcji chemicznych, takich jak uwodornianie, utlenianie, sprzęganie C-C i wiele innych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym ogólny przewodnik operacyjny, kliknij tutaj.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Catalytic static mixers enable diverse chemical reactions like hydrogenations and oxidations; ideal for various applications.