Kluczowe dokumenty
919373
Sigma-Aldrich
Low endotoxin alginate
Medium viscosity
Synonim(y):
Alginian sodu, Kwas alginowy
Wybierz wielkość
1 EACH
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
zanieczyszczenia
<10 CFU/g Bioburden
<100 EU/g Endotoxin
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Produkt ten jest wersją alginianu o niskiej zawartości endotoksyn, jest liofilizowanym proszkiem i jest gotowy do użycia w zastosowaniach biomedycznych.
Alginian jest anionowym polisacharydem, który jest szeroko stosowany w zastosowaniach farmaceutycznych i biomedycznych ze względu na jego niezwierzęce pochodzenie, niską toksyczność, biokompatybilność i biodegradowalność. Hydrożele alginianowe są powszechnie stosowane do wytwarzania rusztowań inżynierii tkankowej, biotuszów do biodruku 3D oraz nanonośników do dostarczania leków i genów. Alginian jest powszechnie sieciowany w hydrożel poprzez sieciowanie jonowe kationami dwuwartościowymi (np. Ca2+).
Opakowanie
500 mg w szklanej butelce
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia Jia et al.
Acta biomaterialia, 10(10), 4323-4331 (2014-07-08)
Recent advances in three-dimensional (3-D) printing offer an excellent opportunity to address critical challenges faced by current tissue engineering approaches. Alginate hydrogels have been used extensively as bioinks for 3-D bioprinting. However, most previous research has focused on native alginates
Eneko Axpe et al.
International journal of molecular sciences, 17(12) (2016-11-30)
Three-dimensional (3D) bioprinting is on the cusp of permitting the direct fabrication of artificial living tissue. Multicellular building blocks (bioinks) are dispensed layer by layer and scaled for the target construct. However, only a few materials are able to fulfill
Tarun Agarwal et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(47), 32132-32145 (2016-12-10)
Success of bone tissue engineering (BTE) relies on the osteogenic microarchitecture of the biopolymeric scaffold and appropriate spatiotemporal distribution of therapeutic molecules (growth factors and drugs) inside it. However, the existing technologies have failed to address both the issues together.
Kuen Yong Lee et al.
Progress in polymer science, 37(1), 106-126 (2011-11-30)
Alginate is a biomaterial that has found numerous applications in biomedical science and engineering due to its favorable properties, including biocompatibility and ease of gelation. Alginate hydrogels have been particularly attractive in wound healing, drug delivery, and tissue engineering applications