Merck
933597
Sigma-Aldrich
Poly(Guluronate)
low endotoxin
Synonim(y):
Alginian, Alginian sodu, Bioink, Bioprinting, Hydrożel, Jonowy, Kwas guluronowy
Wybierz wielkość
1 G
1670,00 zł
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1670,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H8O6)n
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
GPC 5-15 kDa
Poziom jakości
Formularz
(Solid chunks, fibres or powder)
zanieczyszczenia
<125 EU/g Endotoxin
<5 CFU/g Bioburden(Total aerobic)
<5 CFU/g Bioburden(fungal)
kolor
white to off-white
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Alginian sodu jest naturalnym liniowym polisacharydem pochodzącym z alg brunatnych, składającym się z bloków B-D-mannuronianu (M) i a-L-guluronianu (G). Bloki guluronianu wiążą kationy Ca2+, tworząc wiązania jonowe. Poli(guluronian) jest izolowany z alginianu, który może być stosowany samodzielnie jako stabilizator lub dalej modyfikowany w celu utworzenia dodatkowych grup funkcjonalnych.
Zastosowanie
Hydrożele na bazie alginianu sodu są szeroko stosowane w inżynierii tkankowej, biodruku 3D i dostarczaniu leków.
Cechy i korzyści
  • Sterylne, o niskiej zawartości endotoksyn
  • Kontrola partii zapewnia powtarzalne modele do przedklinicznych testów toksykologicznych i badań przesiewowych leków
  • Wydłużony okres przechowywania i stabilność
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kuen Yong Lee et al.
Biomaterials, 25(13), 2461-2466 (2004-01-31)
Hydrogels, chemically cross-linked or physically entangled, have found a number of applications as novel delivery vehicles of drugs and cells. However, the narrow ranges of degradation rates and mechanical strength currently available from many hydrogels limits their applications. We have
K H Bouhadir et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 89(7), 910-919 (2000-06-22)
We have incorporated daunomycin, an antineoplastic agent, into a biodegradable hydrogel through a labile covalent bond. In brief, sodium alginate was chemically broken down to low molecular weight and followed by oxidation to prepare poly(aldehyde guluronate). Adipic dihydrazide was used
K Y Lee et al.
Journal of biomedical materials research, 56(2), 228-233 (2001-05-08)
Degradable and injectable hydrogels may be ideal for bone-tissue engineering, especially in the craniofacial region because of the ease of access for injection. Alginate hydrogels potentially could be used as injectable cell delivery vehicles, but they exhibit a limited range
David Leal et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 157-166 (2012-12-12)
Graft copolymers were prepared by formation of an amide bond between poly-α-L-guluronic acid (MW 24,000), isolated from sodium alginate and the free amino group of PNIPAAm-NH(2). SEM micrographs revealed the formation of a macroscopic network on the surface of the