919209
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 580 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in toluene
fluorescencja
FWHM 23-28 nm
λem 580 nm
, quantum yield ≥70%
grupa funkcyjna
oleic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4.0 °C
Produkty
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.