Merck
917583
3,4,5-Trimethoxy-13C3-benzyl alcohol
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C7H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.19
Kod UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OCC1=CC(O[13CH3])=C(O[13CH3])C(O[13CH3])=C1
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)