Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3S13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.12
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
38 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3]S[13CH3]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-32.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-36 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?