Przejdź do
759848
Nepsilon,Nepsilon,Nepsilon-Trimethyl-13C3-L-lysine hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(13CH3)3N(CH2)4CH(NH2)COO · HCl
Masa cząsteczkowa:
227.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH3])CCCC[C@H](N)C(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)7-5-4-6-8(10)9(12)13;/h8H,4-7,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
InChI key
ZKIJKCHCMFGMCM-YIPYLPRCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
591599917346917583
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
97% (CP)
assay
-
assay
≥99% (CP)
assay
≥97% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)