Merck
917338
Sigma-Aldrich
PhotoHA-RUT
methacrylated hyaluronic acid bioink kit, with ruthenium
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, HAMA, Kwas hialuronowy
Wybierz wielkość
1 EACH
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Methacrylated hyaluronic acid:
Degree of methacrylation: ≥ 45-65%
Product components :
Methacrylated hyaluronic acid (100 mg)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Poziom jakości
sterylność
sterile; sterile-filtered
masa cząsteczkowa
Mw 100-150 kDa
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zestaw bioink 11909-RUT składa się z metakrylowanego kwasu hialuronowego (HAMA) i fotoinicjatora rutenowego. Kwas hialuronowy jest najobficiej występującym glikozaminoglikanem w organizmie, będącym ważnym składnikiem wielu tkanek w całym ciele. Kwas hialuronowy występuje w dużej ilości w macierzach zewnątrzkomórkowych, ale przyczynia się również do hydrodynamiki tkanek, ruchu i proliferacji komórek oraz uczestniczy w wielu interakcjach receptorów na powierzchni komórek. Fotoinicjator składa się z rutenu i nadsiarczanu sodu, które są formułowane w 1X pożywce do hodowli komórkowych lub PBS, co umożliwia fotosieciowanie drukowanej struktury w świetle widzialnym przy 400-450 nm. 11909-RUT zapewnia natywne żele 3D HA, a ostateczną sztywność żelu można dostosować poprzez zmianę stężenia HA i sieciowania.
Informacje prawne
PhotoHA is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sudhir Khetan et al.
Cryobiology, 90, 83-88 (2019-08-06)
While significant progress has been made in directing the behavior of cells encapsulated within three-dimensional (3D) covalently crosslinked hydrogels, the capacity of these materials to support in situ cryopreservation of cells directly within the gels has not been assessed. Here
Michelle T Poldervaart et al.
PloS one, 12(6), e0177628-e0177628 (2017-06-07)
In bone regenerative medicine there is a need for suitable bone substitutes. Hydrogels have excellent biocompatible and biodegradable characteristics, but their visco-elastic properties limit their applicability, especially with respect to 3D bioprinting. In this study, we modified the naturally occurring