Przejdź do zawartości
463221
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~360
Synonim(y):
Laureth-4 carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average Mn ~360
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.45
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Application
Surfactant.
Stabilizer for microemulsions.
Features and Benefits
Not sensitive to hard water.
Still not finding the right product?
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)