Kluczowe dokumenty
916153
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size
Synonim(y):
Cząsteczki litowo-jonowe sfunkcjonalizowane krzemionką, Elektrolity akumulatorowe, Nanosalt
Wybierz wielkość
1 G
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
NACRES:
NA.23
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
wielkość cząstki
400 nm
wielkość porów
non-porous
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Monodyspersyjne nieporowate nanocząstki krzemionki z funkcjonalizacją jonami litu zostały wykorzystane w elektrolitach i nanosaltach[1][2][3]. Oferujemy wysoce monodyspersyjne nieporowate cząstki krzemionki z tertbutlenkiem litu o rozmiarach od 200 nm do 600 nm.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 2015, 567-570 null
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)