Przejdź do
914908
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
Synonim(y):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
battery grade
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
concentration
20 % (w/w) in ethanol
particle size
200 nm
pore size
non-porous
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts []. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
915645913847913596
description
pore size non-porous, 200 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
description
pore size non-porous, 200 nm particle size
description
pore size non-porous, 400 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
description
pore size non-porous, 600 nm, 20 % (w/w) in ethanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
battery grade
grade
-
grade
battery grade
grade
battery grade
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95%
assay
≥95%
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
pore size
non-porous
pore size
non-porous
pore size
non-porous
pore size
non-porous
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
56.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1120-71-4
CAS No.
1120-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)