Kluczowe dokumenty
IDE100D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE100D
Wybierz wielkość
1 EACH
941,00 zł
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
941,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
opakowanie
pkg of 12 diced devices
producent / nazwa handlowa
IDE100D
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Opis ogólny
Odstęp między palcami w IDE100D wynosi 50um. Palce różnią się grubością od 1um do 5um i liczbą palców na urządzenie, od 9 do 13 palców. Palce mają długość 550um. Każde urządzenie ma wymiary około 1 mm x 1 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the distance between the fingers of the IDE?
    1 answer
    1. The spacing between the fingers on IDE100D is 50um. The fingers vary in thickness between 1um and 5um and in the number of fingers per device, from 9 to 13 fingers. The fingers are 550um long. Each device is about 1mmx1mm.