Zastosowanie
Transformacja materiałów 2D w QDs uzupełnia ich doskonałe właściwości, takie jak efekty zamknięcia kwantowego, stosunek powierzchni do objętości, rozpuszczalność, efekty krawędziowe, przestrajalne PL, łatwość funkcjonalizacji i właściwości fluorescencyjne. Te 2D QD wymagają nadania nowego wymiaru nanosieciom 2D, a aby przejść na wyższy poziom, potrzebne jest lepsze zrozumienie właściwości, metod syntezy i zastosowań 2D QD. Ekscytujące właściwości optyczne MoS2 QDs, takie jak silne pasma absorpcji ekscytonowej obejmujące obszar widzialny, doskonała fluorescencja ekscytonowa, wysoce przestrajalna PL, atomowo cienka struktura, rozmiar molekularny, biokompatybilność, łatwa funkcjonalizacja, zwiększona fotostabilność, wyższe molowe współczynniki ekstynkcji i długoterminowa fotostabilność sprawiają, że są one atrakcyjnymi kandydatami do wielu różnych zastosowań, w tym energii, baterii i obrazowania.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Emerging 0D Transition-Metal Dichalcogenides for Sensors, Biomedicine, and Clean Energy
B. Li
Small, 13, 1700527-1700527 (2017)
2D−Materials-Based Quantum Dots: Gateway Towards Next-Generation Optical Devices
S. Dhanabalan
Advanced Optical Materials, 1700257-1700257 (2017)
Research Update: Beyond graphene?Synthesis of functionalized quantum dots of 2D materials and their applications
Musselman, et al.
APL Materials, 6, 120701-120701 (2018)