Merck
912999
Sigma-Aldrich
Silica dioxide- vs nanofiber
Synonim(y):
Nanofibrous inorganic powder structure
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Postać
nanofiber
Poziom jakości
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inorganic nanofibers have unique properties (i.e. high surface area, high porosity, good breathability, large surface to volume ratio, and stability) their applications include anodes and cathodes in li-ion batteries. The can additionally act as a fuel cell separator, catalyst, catalyst support, photo catalyst, gas sensors, thermal insulators, metal or ceramic nano-composites, dehumidifiers, abrasives, thermal barrier coatings, and filtration.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1