Kluczowe dokumenty
913480
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide nanofibers
Synonim(y):
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
Kod UNSPSC:
11181502
NACRES:
NA.23
opis
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
Poziom jakości
Formularz
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Śr. włókna × dł.
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: polycystalline nanofibers
powierzchnia
10 m2/g
współczynnik refrakcji
n/D 2.5
Pierwotna wielkość krystalitów
(anatase
Typical Size of Crystallites: 7 nm)
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Titania oxdie-anatase nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrode materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.