Merck
913138
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 50:50
Synonim(y):
Glikol polietylenowy, PEG-PLGA, PEG2K-PLGA10K
About This Item
Wzór liniowy:
H[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]mO[C2H4O]nCH3
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
powder or solid
proporcje
lactide:glycolide 50:50
masa cząsteczkowa
PEG average Mn 2,000
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
kolor
white to beige
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Polimer ten jest amfifilowym kopolimerem diblokowym składającym się z hydrofilowego bloku PEG i hydrofobowego bloku PLGA. Te biodegradowalne, biokompatybilne polimery mogą samoorganizować się, tworząc nanocząstki, takie jak micele i polimersomy, zarówno w środowisku wodnym, jak i niewodnym. Ze względu na te właściwości, polimery te są szeroko stosowane w formulacji nanocząstek polimerowych w celu osiągnięcia kontrolowanego i ukierunkowanego dostarczania środków terapeutycznych (np. API, materiału genetycznego, peptydów, szczepionek i antybiotyków). Dodatkowo, dobrze zdefiniowane nanocząstki o zmiennym rozmiarze i właściwościach można przygotować poprzez zmianę stosunku masy cząsteczkowej między blokami hydrofilowymi i hydrofobowymi, a także poprzez kontrolowanie parametrów formulacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabienne Danhier et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 133(1), 11-17 (2008-10-28)
The purpose of this study was to develop Cremophor EL-free nanoparticles loaded with Paclitaxel (PTX), intended to be intravenously administered, able to improve the therapeutic index of the drug and devoid of the adverse effects of Cremophor EL. PTX-loaded PEGylated
Yihan Xu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(6), 1692-1716 (2016-04-22)
Poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) copolymers have been broadly used in controlled drug release applications. Because these polymers are biodegradable, they provide an attractive option for drug delivery vehicles. There are a variety of material, processing, and physiological factors that impact
R Gref et al.
Science (New York, N.Y.), 263(5153), 1600-1603 (1994-03-18)
Injectable nanoparticulate carriers have important potential applications such as site-specific drug delivery or medical imaging. Conventional carriers, however, cannot generally be used because they are eliminated by the reticulo-endothelial system within seconds or minutes after intravenous injection. To address these
Miles A Miller et al.
Nature communications, 6, 8692-8692 (2015-10-28)
Therapeutic nanoparticles (TNPs) aim to deliver drugs more safely and effectively to cancers, yet clinical results have been unpredictable owing to limited in vivo understanding. Here we use single-cell imaging of intratumoral TNP pharmacokinetics and pharmacodynamics to better comprehend their
Produkty
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
Profesor Robert K. Prud'homme przedstawia nanoprecypitację błyskawiczną (FNP) do wytwarzania nanocząstek, która jest skalowalnym, szybkim procesem mieszania preparatów nanocząstek.