Merck
912441
Sigma-Aldrich
(Triisopropylsilyl)acetylene-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C9H22Si
Masa cząsteczkowa:
184.36
Kod UNSPSC:
12352101
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+2
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)