Merck
604402
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethynyl-13C2-benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H513C≡13CH
Masa cząsteczkowa:
104.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352003
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
Klucz InChI
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)