Merck
911887
Sigma-Aldrich
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl (bromoethyl)carbamate
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny sondy namierzającej jądro komórkowe, Znacznik boronianu benzylu, Znacznik jądrowy estru pinakolu kwasu bromoetyloboronowego
Wybierz wielkość
100 MG
1090,00 zł
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1090,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23BBrNO4
Masa cząsteczkowa:
384.07
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ten znacznik z boronianem benzylu jest syntetycznym środkiem do subkomórkowego kierowania ładunku do jądra. Ukierunkowanie wewnątrzkomórkowe może być ważne dla zrozumienia lokalizacji metabolitów, białek lub sond chemicznych lub w celu zwiększenia skuteczności terapeutycznej poprzez skoncentrowanie leku w miejscu jego działania i zmniejszenie efektów poza celem. Lokalizacja specyficzna dla jądra jest zwykle osiągana przy użyciu sygnałów lokalizacji peptydów i/lub opiera się na biernej dyfuzji. Niedawno wykazano jednak, że celowanie jądrowe można osiągnąć za pomocą małocząsteczkowego motywu kwasu benzyloboronowego poprzez synergistyczne procesy transportu aktywnego i pasywnego. Tang i wsp.[1] przedstawili przykłady wykorzystania tego znacznika do dostarczania białek do jądra poprzez szlak importyny α/β, w tym białek fluorescencyjnych, rybonukleazy A (RNazy A) i chymotrypsyny. Koniugacja tego bloku konstrukcyjnego ukierunkowanego na jądro z innymi białkami lub małymi cząsteczkami ułatwi lokalizację jądrową w różnych eksperymentach biologii chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(25), 8547-8551 (2017-06-10)
Active intracellular transport is a central mechanism in cell biology, directed by a limited set of naturally occurring signaling peptides. Here, we report the first nonpeptide moiety that recruits intracellular transport machinery for nuclear targeting. Proteins synthetically modified with a