Merck
911488
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 4 NHBoc
1 NHS (core), generation 2
Synonim(y):
Bis-MPA dendron, Dendron NHS-NHBoc
Wybierz wielkość
50 MG
10 090,00 zł
10 090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
10 090,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H81N5O24
Masa cząsteczkowa:
1148.21
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
10 090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid (Viscous)
masa cząsteczkowa
generation 2
liczba grup powierzchniowych
4
kolor
colorless to white
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: Dendron
  • Funkcjonalność grupy końcowej: NHBoc
  • bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Cząsteczki dendrytyczne Bis-MPA są oparte na blokach budulcowych kwasu 2,2-bizmetyloolopropionowego (bis-MPA). Hydrolizowalne łączniki występujące w tego typu polimerach umożliwiają ich degradację do produktów ubocznych, które mogą być ponownie wchłaniane przez organizm lub do wydalanych nietoksycznych małych cząsteczek. Dlatego też ta grupa polimerów dendrytycznych jest biokompatybilna i biodegradowalna, co czyni je odpowiednimi do zastosowań biomedycznych. Korona funkcjonalizowana NHBoc i rdzeń funkcjonalizowany NHS tego produktu mogą być łatwo stosowane w reakcjach biokoniugacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of multifunctional polymers based on bis-MPA and their cutting-edge applications.
Garcia-Gallego S, et al
Progress in Polymer Science, 48, 85-110 (2015)
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).