Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H39N3O12
Masa cząsteczkowa:
573.59
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
8600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
NHBoc, 1 NHS (core)
form
solid or liquid
mol wt
generation 1
no. Surface Groups
2
color
colorless to white
functional group
(NHS(core))
storage temp.
−20°C
General description
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: NHBoc
- Bis-MPA : 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Bis-MPA dendritic molecules are based on 2,2-bismethylolpropionicacid (bis-MPA) building blocks. The hydrolysable linkers presented in this type of polymers allows their degradation into byproducts that can be reabsorbed by the body or into excretable non-toxic small molecules. Therefore, this group of dendritic polymers are biocompatible and biodegradable, making them suitable for biomedical applications. The NHBoc-functionalized corona and NHS-functionalized core of this product can be readily used in bioconjugation reactions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description generation 1 | description 1 NHS (core), generation 2 | description generation 1 | description generation 3 |
| form solid or liquid | form solid (Viscous) | form solid (Viscous) | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| no. Surface Groups 2 | no. Surface Groups 4 | no. Surface Groups 2 | no. Surface Groups 8 |
| functional group (NHS(core)) | functional group - | functional group biotin (core) | functional group azide (core) |
| description NHBoc, 1 NHS (core) | description - | description 2 NHBoc, 1 Biotin (core) | description 8 NHBoc, 1 azide (core) |
| color colorless to white | color colorless to white | color colorless to white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?