Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
MDL number:
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥80% (NMR), ≥80%
form
powder
mol wt
PEG average Mn 5,000
Ω-end
NHS ester
α-end
methoxy
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)COCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
InChI key
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80% (NMR) | assay ≥80% | assay ≥80% | assay ≥90% (NMR) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt PEG average Mn 5,000 | mol wt - | mol wt - | mol wt PEG average Mn 5,000 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 85973-1G | 04061826256633 |