Merck
910120
Butyronitrile-13C4,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CH313CH213CH213C15N
Masa cząsteczkowa:
74.07
Kod UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+5
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - (in analogy to similar products)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)